Drukuj
aldehyd salicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
S356-100G S356-1KG S356-500G
SIALS356-100GEA 205 PLN
SIALS356-100G SIALS356-1KG SIALS356-500G
aldehyd salicylowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd salicylowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003317
Numer CAS: 90-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-961-0
Klasyfikacja Merck : 13,08405