Drukuj
3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T68403-100G T68403-25G
SIALT68403-100GEA 420 PLN
SIALT68403-100G SIALT68403-25G
3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: 72…75 °C
Gęstość: 1.367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003364
Numer CAS: 86-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-701-6