Drukuj
Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W404926-100G W404926-1KG W404926-5KG W404926-SAMPLE
SIALW404926-100GEA 656 PLN
SIALW404926-100G SIALW404926-1KG SIALW404926-5KG SIALW404926-SAMPLE
Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®
Syringaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006943
Numer CAS: 134-96-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-167-5
Klasyfikacja Merck : 12,09191