Drukuj
3,5-Dimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
126292-10G 126292-50G
SIAL126292-10GEA 737 PLN
SIAL126292-10G SIAL126292-50G
3,5-Dimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 277 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003366
Numer CAS: 7311-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-772-6