Drukuj
Weratraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
W310905-10KG-K W310905-1KG-K W310905-25KG-K W310905-5KG-K
SIALW310905-10KG-KEA 2930 PLN
SIALW310905-10KG-K SIALW310905-1KG-K SIALW310905-25KG-K SIALW310905-5KG-K
Weratraldehyd, Sigma-Aldrich®
Weratraldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 281 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003363
Numer CAS: 120-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-373-2
Klasyfikacja Merck : 12,10084