Drukuj
Weratraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
143758-100G 143758-500G 143758-5G
SIAL143758-100GEA 282 PLN
SIAL143758-100G SIAL143758-500G SIAL143758-5G
Weratraldehyd, Sigma-Aldrich®
Weratraldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 281 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003363
Numer CAS: 120-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-373-2
Klasyfikacja Merck : 12,10084