Drukuj
2,5-Dimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D130605-100G D130605-25G
SIALD130605-100GEA 358 PLN
SIALD130605-100G SIALD130605-25G
2,5-Dimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 284 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003314
Numer CAS: 93-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-211-5