Drukuj
2,4-Dimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D130400-100G D130400-25G
SIALD130400-100GEA 646 PLN
SIALD130400-100G SIALD130400-25G
2,4-Dimetoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003311
Numer CAS: 613-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-342-4