Drukuj
wanilina
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W310727-100G-K W310727-1KG-K W310727-5KG-K
SIALW310727-100G-KEA 1070 PLN
SIALW310727-100G-K SIALW310727-1KG-K SIALW310727-5KG-K
wanilina
wanilina
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼82 °C
Gęstość: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006942
Numer CAS: 121-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-465-2
Klasyfikacja Merck : 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM