Drukuj
3-Hydroksy-p-anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
143685-100G 143685-25G
SIAL143685-100GEA 420 PLN
SIAL143685-100G SIAL143685-25G
3-Hydroksy-p-anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroksy-p-anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 308
Temp. topnienia: 68…70 °C
Gęstość: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003369
Numer CAS: 621-59-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-694-9