Drukuj
Etylowanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246409-10KG-K W246409-1KG-K
SIALW246409-10KG-KEA 2560 PLN
SIALW246409-10KG-K SIALW246409-1KG-K
Etylowanilina, Sigma-Aldrich®
Etylowanilina
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006944
Numer CAS: 121-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-464-7
Klasyfikacja Merck : 13,03890