Drukuj
4-Metoksysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
160695-25G 160695-5G
SIAL160695-25GEA 1190 PLN
SIAL160695-25G SIAL160695-5G
4-Metoksysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Metoksysalicylaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 124 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 42…43 °C
Gęstość: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003327
Numer CAS: 673-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-604-0