Drukuj
2-Hydroksy-m-anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
120804-10G 120804-500G
SIAL120804-10GEA 131 PLN
SIAL120804-10G SIAL120804-500G
2-Hydroksy-m-anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Hydroksy-m-anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Gęstość: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003322
Numer CAS: 148-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-715-3