Drukuj
4-metoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Methoxybenzaldehyde
W267007-1KG-K W267007-25KG-K W267007-5KG-K
SIALW267007-1KG-KEA 284 PLN
SIALW267007-1KG-K SIALW267007-25KG-K SIALW267007-5KG-K
4-metoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-metoksybenzaldehyd
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0…2 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003385
Numer CAS: 123-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-602-6
Klasyfikacja Merck : 13,00666