Drukuj
m-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
129658-100G 129658-25G
SIAL129658-100GEA 343 PLN
SIAL129658-100G SIAL129658-25G
m-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
m-Anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 228…229 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003361
Numer CAS: 591-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-712-8