Drukuj
o-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W407701-10KG-K W407701-1KG-K W407701-5KG-K
SIALW407701-10KG-KEA 4520 PLN
SIALW407701-10KG-K SIALW407701-1KG-K SIALW407701-5KG-K
o-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
o-Anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 34…37 °C
Gęstość: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003308
Numer CAS: 135-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-171-7