Drukuj
2,4-Dinitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D193607-1G D193607-25G D193607-5G
SIALD193607-1GEA 127 PLN
SIALD193607-1G SIALD193607-25G SIALD193607-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄N₂O₅
Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72 °C
Numer MDL: MFCD00013376
Numer CAS: 528-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-440-7
Klasyfikacja Merck : 13,03300