Drukuj
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
144320-25G 144320-5G
SIAL144320-25GEA 819 PLN
SIAL144320-25G SIAL144320-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007117
Numer CAS: 3011-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-141-6