Drukuj
5-Nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
275352-25G 275352-5G
SIAL275352-25GEA 648 PLN
SIAL275352-25G SIAL275352-5G
5-Nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Nitrosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007337
Numer CAS: 97-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-587-0