6-Nitroweratraldehyd 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
A14415.06
A14415.09
A14415.14
A14415.06EA
461
PLN
A14415.06
A14415.09
A14415.14
6-Nitroweratraldehyd 96%
6-Nitroweratraldehyd
Purity: 96%
CAS No.: 20357-25-9
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.17
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 395599
Formuła:
C₉H₉NO₅ Temp. topnienia: 131…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007134 Numer CAS: 20357-25-9 Numer WE (dawny EINECS): 243-762-1 |