Drukuj
4-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
130176-100G 130176-10G 130176-25G
SIAL130176-100GEA 609 PLN
SIAL130176-100G SIAL130176-10G SIAL130176-25G
4-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 106 °C
Gęstość: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007346
Numer CAS: 555-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-084-5
Klasyfikacja Merck : 12,06684