Drukuj
3-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N10845-100G N10845-500G N10845-5G
SIALN10845-100GEA 172 PLN
SIALN10845-100G SIALN10845-500G SIALN10845-5G
3-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007249
Numer CAS: 99-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-772-6
Klasyfikacja Merck : 12,06684