Drukuj
o-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N10802-100G N10802-25G N10802-2G
SIALN10802-100GEA 869 PLN
SIALN10802-100G SIALN10802-25G SIALN10802-2G
o-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
o-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 285
Temp. topnienia: 41…43 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007132
Numer CAS: 552-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-025-3
Klasyfikacja Merck : 12,06684