Drukuj
4-dimetyloaminobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
156477-100G 156477-250G 156477-25G 156477-500G
SIAL156477-100GEA 703 PLN
SIAL156477-100G SIAL156477-250G SIAL156477-25G SIAL156477-500G
4-dimetyloaminobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72 °C
Gęstość: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003381
Numer CAS: 100-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0
Klasyfikacja Merck : 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM