Drukuj
4-Cyjanobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18530.0005 8.18530.0025
8.18530.0005EA 257 PLN
8.18530.0005 8.18530.0025
4-Cyjanobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-Cyjanobenzaldehyd
Formuła: C₈H₅NO
Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 100…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003376
Numer CAS: 105-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-267-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN