4-Cyjanobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14914.06
A14914.14
A14914.22
AB115104.0100
A14914.06EA
408
PLN
A14914.06
A14914.14
A14914.22
ABCRAB115104.0100
4-Cyjanobenzaldehyd ≥98%
4-Cyjanobenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 105-07-7
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 99-103°
Boiling Point: 133°/12mm
Beilstein Reference: 606473
MDL No.: MFCD00003376
Formuła:
C₈H₅NO Temp. Wrzenia: 133 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 99…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003376 Numer CAS: 105-07-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-267-3 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |