3-Cyjanobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15943.03
A15943.06
A15943.14
A15943.03EA
156
PLN
A15943.03
A15943.06
A15943.14
3-Cyjanobenzaldehyd ≥97%
3-Cyjanobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 24964-64-5
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 2205751
MDL No.: MFCD00003344
Formuła:
C₈H₅NO Temp. Wrzenia: 209…210 °C Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003344 Numer CAS: 24964-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-549-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |