Drukuj
3-Cyjanobenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 650 PLN
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyjanobenzaldehyd 99%
3-Cyjanobenzaldehyd
Formuła: C₈H₅NO
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003344
Numer CAS: 24964-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-549-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %