2-Cyjanobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H29027.06
H29027.03
H29027.06EA
1130
PLN
H29027.06
H29027.03
2-Cyjanobenzaldehyd ≥98%
2-Cyjanobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 7468-67-9
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 102-106°
MDL No.: MFCD00017503
Formuła:
C₈H₅NO Temp. topnienia: 102…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017503 Numer CAS: 7468-67-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |