Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15909.14
A15909.22
A15909.36
A15909.14EA
477
PLN
A15909.14
A15909.22
A15909.36
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu 98
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu
Purity: 98+%
CAS No.: 98-58-8
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Melting Point: 73-77°
Boiling Point: 152-154°/26mm
Merck Reference: 14,1407
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007437
Formuła:
C₆H₄BrClO₂S MW: 255.52 g/mol Temp. Wrzenia: 152…154 °C (26 mmHg) Temp. topnienia: 73…77 °C Gęstość: 1.37 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007437 Numer CAS: 98-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-683-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,01391 |