Drukuj
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148760250 148761000
ACRO148760250EA 335 PLN
ACRO148760250 ACRO148761000
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 153 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 74…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007437
Numer CAS: 98-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-683-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01391
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex CL)