Drukuj
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
545716-1G 545716-5G
SIAL545716-1GEA 130 PLN
SIAL545716-1G SIAL545716-5G
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄BrClO₂S
Temp. Wrzenia: 95…95,5 °C (0.8 mmHg)
Temp. topnienia: 31…33 °C
Gęstość: 1,773 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00052313
Numer CAS: 2905-24-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II