Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11507.03
A11507.06
A11507.14
A11507.03EA
404
PLN
A11507.03
A11507.06
A11507.14
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu ≥97%
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu
Purity: 97%
CAS No.: 2905-24-0
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄BrClO₂S Temp. Wrzenia: 90…91 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 30…33 °C Gęstość: 1,773 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052313 Numer CAS: 2905-24-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |