2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
A13645.14
A13645.06
A13645.14EA
1410
PLN
A13645.14
A13645.06
2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-25-1
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 127-128°/2.4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051971
Formuła:
C₆H₄BrClO₂S Temp. Wrzenia: 127…128 °C (2,4 mmHg) Temp. topnienia: 48…52 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051971 Numer CAS: 2905-25-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |