Drukuj
2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
306440050 306440010
ACRO306440050EA 591 PLN
ACRO306440050 ACRO306440010
2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₄BrClO₂S
Temp. Wrzenia: 98…100 °C
Temp. topnienia: 49…52 °C
Numer MDL: MFCD00051971
Numer CAS: 2905-25-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)