2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
L19887.03
L19887.06
L19887.03EA
301
PLN
L19887.03
L19887.06
2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 72256-95-2
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 128°/0.2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093759
Formuła:
C₆H₃Br₂ClO₂S MW: 334.42 g/mol Temp. Wrzenia: 128 °C (0.2 mmHg) Temp. topnienia: 82…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093759 Numer CAS: 72256-95-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |