4-Bromotioanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
A15504.22
A15504.36
A15504.22EA
1150
PLN
A15504.22
A15504.36
4-Bromotioanizol ≥98%
4-Bromotioanizol
Purity: 98+%
CAS No.: 104-95-0
Molecular Formula: C7H7BrS
Formula Weight: 203.11
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇BrS Temp. Wrzenia: 250 °C Temp. topnienia: 37…40 °C Gęstość: 1,4584 g/cm³ (39 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000102 Numer CAS: 104-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-255-8 Jednostka: 3335 ADR: 9, |