Drukuj
4-Bromotioanizol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
188190250 188191000 188190050
ACRO188190250EA 383 PLN
ACRO188190250 ACRO188191000 ACRO188190050
4-Bromotioanizol 97%
4-Bromotioanizol
Formuła: C₇H₇BrS
Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 35…40 °C
Gęstość: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00000102
Numer CAS: 104-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-255-8
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %