2-Bromotioanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
A13632.03
A13632.06
A13632.14
A13632.03EA
245
PLN
A13632.03
A13632.06
A13632.14
2-Bromotioanizol ≥98%
2-Bromotioanizol
Purity: 98%
CAS No.: 19614-16-5
Molecular Formula: C7H7BrS
Formula Weight: 203.11
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇BrS Temp. Wrzenia: 140…141 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,524 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000066 Numer CAS: 19614-16-5 Numer WE (dawny EINECS): 243-183-4 Jednostka: 3334 ADR: 9, |