Drukuj
2,4,6-Tribromofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
137715-100G 137715-5G
SIAL137715-100GEA 218 PLN
SIAL137715-100G SIAL137715-5G
2,4,6-Tribromofenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tribromofenol
Formuła: C₆H₃Br₃O
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 91…92 °C
Gęstość: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002150
Numer CAS: 118-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-278-6
Klasyfikacja Merck : 12,09744