Drukuj
3-Bromofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
101079-100G 101079-10G 101079-25G
SIAL101079-100GEA 662 PLN
SIAL101079-100G SIAL101079-10G SIAL101079-25G
3-Bromofenol, Sigma-Aldrich®
3-Bromofenol
Formuła: C₆H₅BrO
Temp. Wrzenia: 236 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 27…30 °C
Gęstość: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002253
Numer CAS: 591-20-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-706-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01413