Drukuj
2,4-Dibromofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
258164-100G 258164-5G
SIAL258164-100GEA 620 PLN
SIAL258164-100G SIAL258164-5G
2,4-Dibromofenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromofenol
Formuła: C₆H₄Br₂O
Temp. Wrzenia: 238…239 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 38 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002149
Numer CAS: 615-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-436-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II