Drukuj
2,6-Dibromofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
252018-10G 252018-1G
SIAL252018-10GEA 814 PLN
SIAL252018-10G SIAL252018-1G
2,6-Dibromofenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromofenol
Formuła: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 255
Temp. topnienia: 55…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002152
Numer CAS: 608-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-161-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III