3-Bromofenetol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B21418.09
B21418.18
B21418.09EA
435
PLN
B21418.09
B21418.18
3-Bromofenetol ≥98%
3-Bromofenetol
Purity: 98%
CAS No.: 2655-84-7
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point: 83°(182°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 231°
MDL No.: MFCD00274287
Formuła:
C₈H₉BrO Temp. Wrzenia: 231 °C Gęstość: 1,41 Temp. Zapłonu: 83 °C (182 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00274287 Numer CAS: 2655-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 220-186-9 |