Drukuj
2-Bromoanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Bromo-2-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
159239-100G 159239-25G
SIAL159239-100GEA 221 PLN
SIAL159239-100G SIAL159239-25G
2-Bromoanizol, Sigma-Aldrich®
2-Bromoanizol
Formuła: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 223
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000064
Numer CAS: 578-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-425-8
Jednostka: 3082
ADR: 9 III