4-Bromobutyl phenyl ether ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14956.06
A14956.14
A14956.22
A14956.06EA
217
PLN
A14956.06
A14956.14
A14956.22
4-Bromobutyl phenyl ether ≥97%
4-Bromobutyl phenyl ether
Formuła:
(C₆H₅)O(CH₂)₄Br Temp. Wrzenia: 153…154 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 40…43 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000262 Numer CAS: 1200-03-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-849-1 |