(2-Bromoetoksy)benzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
B21087.22
B21087.14
B21087.36
B21087.22EA
1040
PLN
B21087.22
B21087.14
B21087.36
(2-Bromoetoksy)benzen ≥98%
(2-Bromoetoksy)benzen
Purity: 98%
CAS No.: 589-10-6
Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br
Formula Weight: 201.07
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 135-137°/20mm
Beilstein Reference: 508290
MDL No.: MFCD00000234
Formuła:
BrCH₂CH₂OC₆H₅ MW: 201.06 g/mol Temp. Wrzenia: 135…137 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 31…35 °C Gęstość: 1.35 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000234 Numer CAS: 589-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-634-4 |