2,6-Dibromo-4-nitrofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dibromo-2-hydroxy-5-nitrobenzene
A12916.14
A12916.22
A12916.30
A12916.14EA
378
PLN
A12916.14
A12916.22
A12916.30
2,6-Dibromo-4-nitrofenol ≥98%
2,6-Dibromo-4-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 99-28-5
Molecular Formula: C6H3Br2NO3
Formula Weight: 296.90
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 1245050
Formuła:
C₆H₃Br₂NO₃ MW: 296.9 g/mol Temp. topnienia: ∼ 145 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007334 Numer CAS: 99-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-744-3 |