Drukuj
1-Bromo-4-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Bromonitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
167150-25G 167150-5G
SIAL167150-25GEA 458 PLN
SIAL167150-25G SIAL167150-5G
1-Bromo-4-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 124…126 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007280
Numer CAS: 586-78-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-583-8
Jednostka: 3459
ADR: 6.1,III