Drukuj
4-bromoanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
100900-100G 100900-500G 100900-5G
SIAL100900-100GEA 447 PLN
SIAL100900-100G SIAL100900-500G SIAL100900-5G
4-bromoanilina, Sigma-Aldrich®
4-bromoanilina
Formuła: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 223
Temp. topnienia: 62…64 °C
Gęstość: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007822
Numer CAS: 106-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-393-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01388